Stampa…

6-Bromonicotinic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid

OR0182-25G OR0182-5G OR0182-100G
APOSOR0182-25GEA 20.5 EUR
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G APOSOR0182-100G
6-Bromonicotinic acid
6-Bromonicotinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Punto di fusione: 179…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927100
CAS Number: 6311-35-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR