Stampa…
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR018152-1G OR018152-10G OR018152-5G
APOSOR018152-1GEA 32.1 EUR
APOSOR018152-1G APOSOR018152-10G APOSOR018152-5G
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
1-(Bromomethyl)adamantane
Formula: C₁₁H₁₇Br
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185303
CAS Number: 14651-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III