3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR0181-1G
OR0181-5G
OR0181-25G
APOSOR0181-1GEA
168
EUR
APOSOR0181-1G
APOSOR0181-5G
APOSOR0181-25G
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ Punto di fusione: 100…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02682313 CAS Number: 123036-51-1 |