Stampa…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 172 EUR
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClN₂OS
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764004
CAS Number: 321309-32-4
UN: 3261
ADR: 8,III