Stampa…
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
OR017854-1G OR017854-5G
APOSOR017854-1GEA 14.7 EUR
APOSOR017854-1G APOSOR017854-5G
ω-Bromo-4-methylacetophenone
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000203
CAS Number: 619-41-0