Stampa…
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 183 EUR
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,02 g/mol
Punto di fusione: 69…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00103235
CAS Number: 287917-96-8