Stampa…
Ethyl-4-methylbenzoylformate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(4-methylphenyl)glyoxylate, Ethyl 4-Methylbenzoylformate
OR017808-1G OR017808-5G
APOSOR017808-1GEA 68.4 EUR
APOSOR017808-1G APOSOR017808-5G
Ethyl-4-methylbenzoylformate, grado tecnico
Ethyl-4-methylbenzoylformate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,2100 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311169
CAS Number: 5524-56-1