Stampa…
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)-5-phenyl-1H-pyrazole, [3-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
OR01773-1G OR01773-500MG
APOSOR01773-1GEA 24.8 EUR
APOSOR01773-1G APOSOR01773-500MG
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00781977
CAS Number: 56426-35-8