Stampa…
5-Bromo-2-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 36.4 EUR
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Peso molecolare: 221,48 g/mol
Punto di ebollizione: 240…245 °C
Punto di fusione: 27…28 °C
Densità: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078659
CAS Number: 16817-43-9