5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₆N₄ Punto di fusione: 221…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114569 CAS Number: 5334-41-8 EINECS: 610-989-6 |