Stampa…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01748-1G OR01748-500MG OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA 120 EUR
APOSOR01748-1G APOSOR01748-500MG APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 27363-77-5