Stampa…
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-(Aminomethyl)phenyl)methanesulphonamide hydrochloride
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 58 EUR
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂O₂S
Punto di fusione: >275 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245516
CAS Number: 128263-66-1