Stampa…
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-methylcinnoline
OR01737-1G OR01737-250MG OR01737-5G
APOSOR01737-1GEA 212 EUR
APOSOR01737-1G APOSOR01737-250MG APOSOR01737-5G
3-Methylcinnolin-5-ylamine
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466524
CAS Number: 300690-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III