(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR017366-1G
OR017366-5G
OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA
21.9
EUR
APOSOR017366-1G
APOSOR017366-5G
APOSOR017366-10G
(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Formula:
C₈H₆BrN Punto di ebollizione: 286 °C Punto di fusione: 45…49 °C Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001916 CAS Number: 16532-79-9 EINECS: 240-602-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |