Stampa…
1-Phenyl-2-imidazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01734-1G OR01734-250MG OR01734-5G
APOSOR01734-1GEA 434 EUR
APOSOR01734-1G APOSOR01734-250MG APOSOR01734-5G
1-Phenyl-2-imidazolidinone
1-Phenyl-2-imidazolidinone
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02671066
CAS Number: 1848-69-7