Stampa…
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 285 EUR
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈ClNO₄S
Peso molecolare: 319.81 g/mol
Punto di fusione: 225…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115825
CAS Number: 849035-95-6