Ethyl-2,6-dichlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 264…265 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01313702 CAS Number: 81055-73-4 |