Stampa…
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 64 EUR
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Formula: C₈H₁₆N₂
Peso molecolare: 140,23 g/mol
Punto di ebollizione: 42…45 °C/0,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210699
CAS Number: 98998-25-5