Stampa…
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR01713-1G OR01713-5G
APOSOR01713-1GEA 0 EUR
APOSOR01713-1G APOSOR01713-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula: C₉H₁₂N₂
Peso molecolare: 148,21 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789577
CAS Number: 5946-39-4
UN: 3259
ADR: 8,III