Stampa…
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 96…100 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200783
CAS Number: 39552-81-3