Stampa…
3-Aminobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR017076-100G OR017076-25G
APOSOR017076-100GEA 141 EUR
APOSOR017076-100G APOSOR017076-25G
3-Aminobenzenesulphonamide
3-Aminobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035781
CAS Number: 98-18-0
EINECS: 202-646-0