Stampa…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
OR01704-250G OR01704-25G OR01704-50G
APOSOR01704-250GEA 662 EUR
APOSOR01704-250G APOSOR01704-25G APOSOR01704-50G
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011555
CAS Number: 15788-16-6