Stampa…
Tetrabutylammonium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G OR01703-25KG
APOSOR01703-100GEA 36.4 EUR
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G APOSOR01703-25KG
Tetrabutylammonium chloride
Tetrabutylammonium chloride
Formula: C₁₆H₃₆ClN
Peso molecolare: 277,92 g/mol
Punto di fusione: 70 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011635
CAS Number: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7