Stampa…
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone
OR01701-1G OR01701-250MG
APOSOR01701-1GEA 326 EUR
APOSOR01701-1G APOSOR01701-250MG
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide
Formula: C₁₅H₁₂BrNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 655254-61-8