2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR0170-1G
OR0170-5G
OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA
43.5
EUR
APOSOR0170-1G
APOSOR0170-5G
APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂ClNO₂ Punto di fusione: 170…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245496 CAS Number: 849020-92-4 |