Stampa…
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR017-1G OR017-500MG
APOSOR017-1GEA 454 EUR
APOSOR017-1G APOSOR017-500MG
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamide
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₁₁N₃O
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138572
CAS Number: 7144-20-9