Stampa…
N-Cbz-L-asparagine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 64 EUR
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₅
Peso molecolare: 266,3 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008035
CAS Number: 2304-96-3