Stampa…
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR01671-10G OR01671-1G OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA 139 EUR
APOSOR01671-10G APOSOR01671-1G APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020587
CAS Number: 101-32-6
EINECS: 202-934-6