Stampa…
3-Bromoisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopyridine-4-carboxylic acid, 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 45.2 EUR
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromoisonicotinic acid 98%
3-Bromoisonicotinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Punto di fusione: 234…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040944
CAS Number: 13959-02-9