Stampa…
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 87 EUR
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182.22 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221068
CAS Number: 38422-62-7