Stampa…
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR01647-10G OR01647-1G OR01647-5G
APOSOR01647-10GEA 408 EUR
APOSOR01647-10G APOSOR01647-1G APOSOR01647-5G
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
tert-Butyl-4-aminophenylacetate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Peso molecolare: 207,27 g/mol
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245494
CAS Number: 174579-31-8