Stampa…
3-Chlorobenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
OR016460-100G OR016460-1KG OR016460-250G
APOSOR016460-100GEA 132 EUR
APOSOR016460-100G APOSOR016460-1KG APOSOR016460-250G
3-Chlorobenzophenone
3-Chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009816
CAS Number: 1016-78-0