Stampa…
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 364 EUR
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, grado tecnico
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Punto di fusione: 279…283 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116083
CAS Number: 226400-32-4