Stampa…
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(Pyridin-4-yl)methylamino]piperidine, N1-BOC protected
OR01645-1G OR01645-5G OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA 257 EUR
APOSOR01645-1G APOSOR01645-5G APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Formula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Peso molecolare: 291,4 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114985
CAS Number: 206274-24-0