4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₄ClNO Punto di fusione: 207…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245504 CAS Number: 24095-40-7 |