Stampa…
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 102 EUR
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formula: C5H11NO2
Peso molecolare: 117,1500 g/mol
Punto di fusione: 232…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245495
CAS Number: 625-05-8