Stampa…
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01639-1G OR01639-5G
APOSOR01639-1GEA 265 EUR
APOSOR01639-1G APOSOR01639-5G
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine
Formula: C₁₀H₁₆N₂O
Punto di ebollizione: 52…54 °C/0,37mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245525
CAS Number: 849021-22-3