(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245501 CAS Number: 152193-00-5 |