Stampa…
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01636-100G OR01636-25G OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA 36.4 EUR
APOSOR01636-100G APOSOR01636-25G APOSOR01636-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
Punto di fusione: 280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064415
CAS Number: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3