1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Punto di fusione: 193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366468 CAS Number: 1017793-59-7 |