Terephthalamic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR016303-1G
OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA
24.8
EUR
APOSOR016303-1G
APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di fusione: >330 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025482 CAS Number: 6051-43-0 |