Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-carbamoylbenzoate
Formula:
C₉H₉NO₃ Peso molecolare: 179.18 g/mol Punto di fusione: 125…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245500 CAS Number: 106748-24-7 |