Stampa…
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR01620-1G OR01620-5G OR01620-25G
APOSOR01620-1GEA 68.3 EUR
APOSOR01620-1G APOSOR01620-5G APOSOR01620-25G
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077867
CAS Number: 23389-75-5