3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR01607-1G
OR01607-5G
OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA
55.1
EUR
APOSOR01607-1G
APOSOR01607-5G
APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₅ClO₂ Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167831 CAS Number: 34859-74-0 |