Propagyl bromide 80% in toluene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Bromopropyne
OR01606-250ML
OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA
435
EUR
APOSOR01606-250ML
APOSOR01606-50ML
Propagyl bromide 80% in toluene
Propagyl bromide
Formula:
C₃H₃Br Peso molecolare: 118.96 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C Punto di fusione: –61 °C Densità: 1.335 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 18 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000241 CAS Number: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 UN: 2345 ADR: 3 II |