Stampa…
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0160-10G OR0160-1G OR0160-5G
APOSOR0160-10GEA 606 EUR
APOSOR0160-10G APOSOR0160-1G APOSOR0160-5G
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formula: C₁₆H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426052
CAS Number: 849021-27-8