Stampa…
1-Acetyl-2-naphthol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
OR015967-100G OR015967-25G
APOSOR015967-100GEA 251 EUR
APOSOR015967-100G APOSOR015967-25G
1-Acetyl-2-naphthol 97%
1-Acetyl-2-naphthol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C/2mmHg
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012131
CAS Number: 574-19-6
EINECS: 209-369-4