Stampa…
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
OR01582-100G OR01582-25G OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA 43.7 EUR
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002343
CAS Number: 490-78-8
EINECS: 207-716-4