Stampa…
2-Nitrofenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Nitrophenol
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 46.4 EUR
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrofenolo
2-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di ebollizione: 214…216 °C
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011688
CAS Number: 88-75-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III