Stampa…
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0157-1G OR0157-5G
APOSOR0157-1GEA 164 EUR
APOSOR0157-1G APOSOR0157-5G
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426053
CAS Number: 36914-71-3